Microscopio automatizado híbrido (vertical + invertido + fluorescencia + luz transmitida), ECHO Revolution
Proveedor: DISCOVER ECHO
VIBE0002 RNCU0001 RNJY0001 RNSDEW51 RNCO2001 RNCU2001 RNHM2001
ECHLVIBE0002EA 3730 EUR
ECHLVIBE0002 630-3340 630-3341 630-3342 630-3354 630-3355 630-3356
Microscopio automatizado híbrido (vertical + invertido + fluorescencia + luz transmitida), ECHO Revolution
Microscopios
Este microscopio híbrido automatizado 'todo en uno' puede utilizarse para métodos de observación vertical e invertida.
  • Imágenes de células vivas: vea y capture muestras vivas con microscopía automatizada de lapso
  • Incubadora de platina (opcional): garantiza las condiciones óptimas para mantener la viabilidad de las muestras
  • Multicanal: captura y superposición de múltiples longitudes de onda en fluorescencia
  • Multipunto: establece múltiples puntos de adquisición para ver y volver a ver a lo largo del tiempo
  • Stitching de imágenes: captura y cosido para formar