VWR®, Portaobjetos recubiertos de silano y esmerilados en color
Proveedor: VWR Collection
631-1163EA 311 EUR
631-1163 631-1164 631-1165 631-1166 631-1167 631-1168
VWR®, Portaobjetos recubiertos de silano y esmerilados en color
Portaobjetos Portaobjetos de adhesión
Portaobjetos de vidrio recubiertos de silano (aminoalquilsilano) que producen una superficie pegajosa, que puede unir las secciones de tejido al vidrio.
  • Bordes lisos para mayor seguridad operativa
  • Marcado con lápices, rotuladores y sistemas de etiquetado convencionales
  • Vida útil de 18 meses
Recomendado para la tinción H&E, la inmunohistoquímica (IHC) y la hibridación en secciones congeladas en el examen histopatológico.
Envase: 50 piezas por caja. 50 cajas por caja.
Precaución: Los artículos frágiles deben almacenarse en seco y enMore Product Information