Refractómetros, portátil, Eclipse
Proveedor: BELLINGHAM STANLEY
45-41 45-44 45-26 45-01 45-02 45-03 45-05 45-06 45-08 45-22 45-46 45-65 45-81 45-82 45-66 45-006
635-0049EA 288 EUR
635-0049 635-0050 635-0048 635-0037 635-0038 635-0039 635-0040 635-0041 635-0042 635-0044 635-0188 635-0291 635-0292 635-0293 BELL45-66 BELL45-006
Refractómetros, portátil, Eclipse
Refractómetros Refractómetros de mano
Handheld refractometers use high precision clear scale, and simple zero adjustment with lock.
  • Escala clara de gran precisión
  • Puesta a cero sencilla con bloqueo
  • Diseño antirrodadura
  • Cómodo ocular de ajuste perfecto
  • Prisma de fácil limpieza y solapa protectora del prisma de abertura a presión
Información de suministro: Se suministra con funda, manual de instrucciones y certificado de conformidad.