Handheld refractometers with Brix scales, MASTER series
Proveedor: Atago
2354 2351 2352 2353 2383 2382 2381 2971 2972 2973 2991 2992 2993
635-0691EA 305 EUR
635-0691 635-0688 635-0689 635-0690 635-0700 635-0699 635-0698 635-0667 635-0668 635-0669 635-0673 635-0674 635-0675
Handheld refractometers with Brix scales, MASTER series
Refractómetros Refractómetros de mano
La serie MASTER de refractómetros portátiles proporciona una gama de instrumentos fáciles de usar para una amplia variedad de aplicaciones.
  • MASTER-M: modelo estándar, escala clara, solo se necesitan dos gotas
  • MASTER-T: compensación automática de temperatura de 10 a 30 °C
  • MASTER-α: compensación automática de temperatura (IP 65 excepto ocular), hermético al polvo y protegido contra chorros de agua
  • MASTER-P: diseñado con un cuerpo de plástico para resistir muestras saladas y ácidas
El diseño tiene una empuñadura ergonómica y una carcasa del prisma queMore Product Information