TRITON™ X-100, Grado biología molecular, Millipore®

Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Peligro

Sinónimos: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol

Packaged under inert gas.

648466-50
648466-50EA 51.7 EUR
648466-50
TRITON™ X-100, Grado biología molecular, Millipore®
TRITON™ X-100
Pto. de fusión: 6
Densidad: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 251 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00132505
Núm. CAS: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,06793

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR