Analizador de cloruro, modelo 926
Proveedor: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
92600009 92600109
661-0131EA 5500 EUR
661-0131 661-0130
Analizador de cloruro, modelo 926
Medidores electroquímicos Medidores de cloruro
Las medidas de concentración de sal (cloruro sódico) son necesarias en toda la industria alimentaria (productos lácteos, alimentos congelados, carnes saladas, bebidas, etc.) así como en situaciones clínicas.
  • Diseño ergonómico, fácil de usar y mantener
  • Mide el contenido de cloruro y sal de forma rápida y precisa
  • La sensibilidad de la técnica culombimétrica le permite registrar lecturas en ppm
El modelo 926 es el instrumento idóneo para analizar sistemas de desalación o para controlar la calidad de productos que se preparan automáticamente.
El modelo 926More Product Information