Tiras reactivas indicadoras de pH, pH-Fix
Proveedor: MACHEREY-NAGEL
92110 92115 92120 92125 92118 92130 92160 92170 92140 92150 92180 92190 92122 92111 92135 92137 92121
662-0210EA 15.6 EUR
662-0210 662-0208 662-0240 662-0207 662-0200 662-0201 662-0236 662-0237 662-0241 662-0242 662-2343 662-2344 662-2339 662-2337 662-2341 662-2342 662-2338
Tiras reactivas indicadoras de pH, pH-Fix
Papeles de pruebas Tiras indicadoras de pH
Tiras de ensayo indicador de pH-Fix permiten pH rápido prueba directamente en el punto de interés y son adecuados para los usuarios no entrenados, así como profesionales analíticos.
  • No se necesitan accesorios, siempre listo para usar
  • Carta de colores brillante para lecturas precisas
  • Mango largo para una distancia suficiente de muestra de mano
  • Sin sangrado: sin contaminación de las soluciones de muestra
Los tintes indicadores utilizados para las tiras reactivas pH-Fix se unen químicamente a las almohadillas de prueba para evitar el sangrado y, porMore Product Information