Electrodos de pH, SenTix® PLUS
Proveedor: WTW
103630 103631 103632 103633 103635 103636 103639 103640 103641 103642 103644 103645 103646 103647 103648 103650 103637 103643 103695 103651 103652 103660 103661 103664 103731 103732 103733 103744 103792 103805 103806 103807 103808 103809 103810 103811 103812 103813 103814 103815 103816 103817
662-1301EA 135 EUR
662-1301 662-1302 662-1303 662-1304 662-1305 662-1306 662-1308 662-2151 662-1309 662-1315 662-1317 662-0291 662-1318 662-1319 662-1400 662-1213 662-1307 662-1316 662-1277 662-0106 662-1871 662-1275 662-1872 662-2266 662-1682 662-1999 WTWA103733 WTWA103744 WTWA103792 WTWA103805 WTWA103806 WTWA103807 WTWA103808 WTWA103809 WTWA103810 WTWA103811 WTWA103812 WTWA103813 WTWA103814 WTWA103815 WTWA103816 WTWA103817
Electrodos de pH, SenTix® PLUS
Electrodos Electrodos pH
Estos electrodos de pH probados y testados son fáciles de usar y ofrecen alta calidad y precisión.
  • Los electrodos con electrolito en gel y cuerpo de plástico son robustos y resistentes a los golpes, la membrana de vidrio está protegida por una pantalla protectora
  • Electrodos con electrolito líquido: el efecto capilar del alambre de platino garantiza un flujo de salida constante y evita la contaminación por precipitados o incluso suciedad
  • Electrodos SenTix® HW y HWS: la velocidad del flujo del electrolito se puede ajustar para un uso óptimo