VWR®, Electrodos combinados de pH, pHASE
Proveedor: VWR Collection
662-1799EA 213 EUR
662-1799 662-1800 662-1801 662-1778 662-1780 662-1781 662-1782
VWR®, Electrodos combinados de pH, pHASE
Electrodos Electrodos pH
Electrodos combinados que proporcionan mediciones de pH rápidas, precisas y estables; ideales para el uso en control de calidad, y en investigación y desarrollo.
  • Mediciones de pH rápidas, precisas y estables; rápido equilibrio térmico; alta precisión incluso en muestras con intervalo amplio de temperatura
  • Disponible con diseño Sealed (económico, fácil de usar, con un mantenimiento mínimo) o diseño Rapid-Renew (electrodos rellenables usados con muestras sucias u otras muestras que obturan el diafragma)
  • Disponible con cuerpo epoxy (con buena resistencia a