Oxygen meter, handheld, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Proveedor: Mettler - Toledo
30207939 30207971 30207970 30207960 30207959 30207972 30207958
662-1849EA 2240 EUR
662-1849 662-1857 662-1856 662-1852 662-1851 662-1858 662-1850
Oxygen meter, handheld, Seven2Go™ S4 / S9 Pro
Medidores electroquímicos Medidores de oxígeno disuelto
Estos robustos medidores con sensor polarográfico u óptico ofrecen durabilidad y un manejo con una sola mano, lo que los hace ideales para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea o al aire libre. Gracias a su protección IP67 y a su resistencia a las pruebas de caída, los dispositivos pueden soportar entornos hostiles y exigentes.
  • El nuevo menú intuitivo garantiza la facilidad de uso
  • El T-Pad con disposición inteligente de los botones permite una navegación fácil y rápida
  • El instrumento reconoce automáticamente los sensores InLab ISM y almacena la