Electrodos combinados de pH, ScienceLine
Proveedor: SI Analytics
285100018 285100067 285092329 285092661 285100001 285100034 285100042 285100207 285100215 285100223 285102516 285102524 285102532 285102549 285100059 285101277 285101211 285101260 285092337 285092591 285092583
662-6104EA 301 EUR
662-6104 662-0517 662-1372 662-2175 662-0512 662-6172 662-6105 662-0513 662-0514 662-0515 662-2182 662-2183 SCOI285102532 662-2184 662-1215 SCOI285101277 662-2179 662-0101 662-2172 662-2174 662-2173
Electrodos combinados de pH, ScienceLine
Electrodos Electrodos pH
Electrodos de combinación muy resistentes para prácticamente todas las aplicaciones en el laboratorio y en el campo.
  • Máxima precisión y uniformidad de medición, con una vida útil óptima del sensor
  • Máxima adaptabilidad para todas las aplicaciones, incluso a altas temperaturas
  • Permite realizar mediciones en recipientes profundos de una longitud máxima de 600 mm, en tubos MMR con un diámetro de 3 mm y en matraces de fondo redondo con una junta estándar NS 14,5
* sin cable (disponible por separado).
Electrolyte: KCl 3 mol/l