Electrodos Redox, InLab® Redox
Proveedor: Mettler - Toledo
51343200 51343201 51343202 51343203 51343204 51343205
662-2877EA 347 EUR
662-2877 662-2878 662-2879 662-2880 662-2881 662-2882
Electrodos Redox, InLab® Redox
Electrodos Redox Electrodes
Electrodos redox con conector S7.
  • Ideal para comprobar la oxidación/reducción en residuos industriales y de fábrica (concentración de cromo y cianuro), piscifactorías y acuarios (calidad del agua) y piscinas (niveles de salubridad)
  • Sistema de referencia ARGENTHAL™ con trampa de iones de plata (InLab® Redox Micro: sin trampa de iones de plata)
  • La tecnología EQUITHAL® con capas conductoras simétricas garantiza tiempos de respuesta mínimos a pesar de grandes cambios de temperatura
  • Conforme a RoHS (‘Restricción de sustancias peligrosas’ en equipos eléctricos y