Electrodos selectivos de iones combinados, 800 series
Proveedor: WTW
106667 106663 106653 106651 106675 106665 106666 106671 106661 106655 106649
662-7379EA 1340 EUR
662-7379 662-7375 662-7367 662-7059 662-7386 662-7377 662-7378 662-7383 662-7373 662-7369 WTWA106649
Electrodos selectivos de iones combinados, 800 series
Electrodos Electrodos selectivos de iones (ISE)
Estos electrodos selectivos de iones de gran calidad, resistentes y fáciles de usar son perfectos para aplicaciones de campo.
  • Combinados con electrodos de referencia incorporados que los hacen especialmente adecuados para la medición de muestras de pequeño volumen.
Información para pedidos: Deben completarse con soluciones de electrolito, ISA y estándar (la solución estándar para CN800 debe ser una solución preparada).