Electrodos de pH para Knick® Portamess®
Proveedor: HAMILTON BONADUZ
242066 242068 242070
662-9230EA 307 EUR
662-9230 662-9235 662-9243
Electrodos de pH para Knick® Portamess®
Electrodos Electrodos pH
Estos electrodos son especialmente idóneos para el equipo Knick® Portamess®. El cabezal del electrodo crea un sello hermético con el tubo de conservación Portamess®.
  • Liq-Glass Knick Temp DIN: el sistema de referencia Everef proporciona potenciales estables que dan como resultado una larga vida útil del sensor
  • Double Pore Knick/Polyplast Knick Temp DIN: sistema de referencia Ag/AgCl
  • Los electrolitos especialmente formulados permiten mediciones de pH de matrices acuosas y biológicas (que contienen proteínas)
  • Formas de diafragma especiales para volúmenes de