Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sorbita monolaurato, etoxilato
663684BEA 39.6 EUR
663684B 66368.180 66368.290 66368.410
Polysorbate 20, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 20
Tween® is a registered trade mark of Atlas Chemical Industries Inc.
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densidad: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 149 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00165986
Núm. CAS: 9005-64-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Apariencia Amarillo a marrón-amarillo
Espectro IR Pasa test
Densidad (20/4) 1,095 - 1,105
Valor hidroxilo 96 - 113
Valor de saponificación 40 - 51