Sondas de profundidad multiparámetros, MPP 930 IDS
Proveedor: WTW
401205 401206
665-0357EA 3800 EUR
665-0357 665-0358
Sondas de profundidad multiparámetros, MPP 930 IDS
Electrodos Otros electrodos
Estas sondas de profundidad digital con compensación barométrica y de temperatura incorporadas combinan mediciones disueltas de oxígeno, pH u ORP y conductividad con lecturas de profundidad precisas. Se pueden usar con uno, dos o tres electrodos IDS. El medidor multiparamétrico Multi 3430 o Multi 3630 IDS se requiere para las mediciones.
  • Sin necesidad de atornillar ni desatornillar. Con tan solo un clic obtendrá una conexión resistente a la presión y a la tensión por tracción, así como una conexión de datos segura al MPP IDS
  • Carrete de cable especial