Diclorometano 99,8 Stabilised, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™

Proveedor: Avantor Performance Materials
Atención

Sinónimos: Metileno cloruro

6714-25EA 222.43 EUR
6714-25
Diclorometano 99,8 Stabilised, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Pto. Ebullición: 39.8 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: -95
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000881
Núm. CAS: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay (GC) ≥99.8%
Water (KF) ≤ 0.02 %
Titrable Acid (meq/g) ≤ 0.0005
Residue after Evaporation ≤ 0.0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water):
235 nm ≤ 0.5
240 nm ≤ 0.2
250 nm ≤ 0.07
260 nm ≤ 0.01
UV Cut-off ≤ 229 nm
Stabiliser (Amylene) ~50 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR