Éter dietílico, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: 2,2'-Oxidietano, Dietil éter, 2,2'-Oxibisetano
6727-25EA 82.2 EUR
6727-25
Éter dietílico, ChromAR® HPLC, Macron Fine Chemicals™
Éter dietílico
Formula: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Pto. Ebullición: 35
Pto. de fusión: -123
Pto. de inflamación: -40
Número MDL: MFCD00011646
Núm. CAS: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3 I
Índice Merck: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM