Xileno (mezcla de isómeros) 98,0, AR®, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Sinónimos: Dimethylbenzene
6781-25EA 137.68 EUR
6781-25
Xileno (mezcla de isómeros) 98,0, AR®, Macron Fine Chemicals™
Xileno (mezcla de isómeros)
Formula: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Pto. Ebullición: 140
Pto. de inflamación: 25
Número MDL: MFCD00077264
Núm. CAS: 1330-20-7
UN: 1307
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (GC) Min. 98,0%
Water (KF) Max. 0,05%
Titrable acid (meq/g) Max. 0,0005
Residue after evaporation Max. 0,002%
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Sulphur compounds Max. 0,001%