Sulfobetaina 10, Millipore®

Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Atención

693021-100 693021-25 693021-5
693021-100EA 2170 EUR
693021-100 693021-25 693021-5
Sulfobetaina 10, Millipore®
Decildimetil(3-sulfonatopropil)amonio
Formula: C₁₅H₃₃NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036908
Núm. CAS: 15163-36-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR