Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Proveedor: Avantor
7020-01EA 439.6 EUR
7020-01 7020-02 7020-06 7020-07 7020-03 7020-08 7334-03 7334-06 7334-07 7020-27 7020-26 7020-23 7020-00 7020-13 7334-04 7334-08
Columnas para SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18
Columnas de cromatografía
Las columnas BAKERBOND spe™ son columnas de PP o vidrio desechables preempaquetadas con sorbentes de alta capacidad contenidas en dos frits de PE de 20 µm.
  • A base de sílice
  • Extracción de compuestos de volúmenes de solución de muestra que van desde unos pocos cientos de µl hasta 1 L
  • Procesamiento mediante vacío o presión positiva
Aplicaciones generales: analitos no iónicos, no polares a moderadamente polares.
Estas columnas para SPE se pueden utilizar en el modo de fase inversa.
Envase: Algunas columnas están disponibles en un bidón de fibraMore Product Information