Potasio yoduro
Proveedor: Hach
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
2059996
705-0080EA 43.3 EUR
705-0080
Potasio yoduro
Potasio yoduro
Formula: Kl
MW: 166 g/mol
Pto. Ebullición: 1330
Pto. de fusión: 686
Densidad: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727