Kjeldahl digestion units, automatic, DKL series
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
S30100190 S30100210 S30100180 S30100200
705-0790EA 6720 EUR
705-0790 705-0792 705-0789 705-0791
Kjeldahl digestion units, automatic, DKL series
Digestores Estaciones de trabajo de mineralización
Unidades de digestión Kjeldahl totalmente automáticas para el análisis de nitrógeno y la determinación de proteínas que incorporan la tecnología TEMS™ para ahorrar tiempo, energía (hasta un 35%), dinero y espacio. La unidad también incluye un bloque de aluminio para una homogeneidad absoluta de la temperatura y muestra una excelente conductividad para una respuesta rápida hasta 450 °C. La unidad dispone de una pantalla LCD con visualización en tiempo real de los pasos del proceso y la posibilidad de elegir hasta seis idiomas. Dispone de 54 programas, de los cuales 30 están preinstalados y 24More Product Information