Floculadores digitales Jar Test
Proveedor: SUMINISTROS GRUPO ESPER S L
10000-00097 10000-01016 10000-01017
706-0042EA 1920 EUR
706-0042 706-0044 706-0045
Floculadores digitales Jar Test
Floculadores
Floculadores digitales para un control reproducible y exacto de los análisis de floculación de las muestras de agua. La posición de la pantalla con retroiluminación (modelos no portátiles) se puede cambiar fácilmente entre la iluminación posterior e inferior sin desmontar la unidad. Asa para facilitar el transporte en todos los modelos. El sistema Jar Test P, portátil y ligero, se puede poner en funcionamiento con una batería de coche de 12 V o una fuente de alimentación de 230 V para adaptarlo al área de trabajo o el laboratorio.
  • Control de velocidad del microprocesador con memoria