VWR®, Hisopos con medio de transporte
Proveedor: VWR Collection
710-0432EA 35.2 EUR
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Hisopos con medio de transporte
Hisopos Hisopos para transporte
Hisopos de recogida y transporte para muestras bacterianas con aplicadores y medios de transporte.
  • Las bacterias sobreviven entre 24 y 48 horas en el aplicador y en el tubo.
  • Sello a prueba de manipulaciones, que se vuelve blanco al abrirse.
  • Riesgo medio para uso transitorio o de corto plazo.
Adecuado para aplicaciones quirúrgicamente invasivas y de corta duración.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Certificaciones: Clase IIa.
Envase: Bolsas de aluminioMore Product Information