Ácido oxálico 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Ethanedioic acid
7141.1000EA 65.18 EUR
7141.1000
Ácido oxálico 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido oxálico
Formula: C₂H₂O₄
MW: 90.04 g/mol
Pto. Ebullición: 365
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002573
Núm. CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
Índice Merck: 13,06980
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (mol/l) 0.0497 - 0.0503