Sodio hidróxido 2 M NaOH (2N) ≥99.5% solución volumétrica, Fluka™

Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro

71474-1L 71474-2.5L
71474-1LEA 21.3 EUR
71474-1L 71474-2.5L
Sodio hidróxido 2 M NaOH (2N) ≥99.5% solución volumétrica, Fluka™
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 105…140 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –12 – –10 °C,
Densidad: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Assay 1.996 - 2.004 mol/l
Calibrated Against potassium hydrogen phthalate
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR