Casetes para insertar, Histosette® I, M490
Proveedor: Simport Scientific
M490-10 M490-12 M490-2 M490-3 M490-4 M490-5 M490-6 M490-7 M490-9 M490-11 M490-8
720-0884EA 142 EUR
720-0884 720-0886 720-0887 720-0888 720-0889 720-0890 720-0891 720-0892 720-0894 720-0885 720-0893
Casetes para insertar, Histosette® I, M490
Casetes para histología Casetes para procesamiento de tejidos
Acetal polymer.
  • Resistentes a los disolventes histológicos
  • Las aperturas de flujo maximizan el intercambio de fluidos y aseguran un drenaje apropiado
  • La tapa integrada elimina la necesidad de utilizar tapas por separado
  • Ángulo de escritura de 30 grados