Casetes para tejido, Slimsette™, en tiras QuickLoad™, M509SL
Proveedor: Simport Scientific
M509-10SL M509-11SL M509-12SL M509-2SL M509-3SL M509-4SL M509-5SL M509-6SL M509-7SL M509-8SL M509-9SL
720-1421EA 277 EUR
720-1421 720-1423 720-1425 720-1430 720-1432 720-1434 720-1436 720-1438 720-1440 720-1442 720-1444
Casetes para tejido, Slimsette™, en tiras QuickLoad™, M509SL
Casetes para histología Casetes para procesamiento de tejidos
Polímero acetal. Este modelo es similar al casete M507, pero está pensado para los procedimientos de procesamiento/inclusión de tejido.
  • Amplias áreas de etiquetado situadas en los tres laterales del casete
  • Área de escritura anterior con un ángulo de 45°
  • Disponible en varios colores no citotóxicos ni metálicos
Las tiras transparentes permiten ver los casetes para confirmar que no existen atascos en la tira durante el proceso de impresión. Las eficaces aberturas de flujo maximizan el intercambio de fluido y aseguran un drenaje apropiado. Las tapas seMore Product Information