VWR® Q Path® NovaBrush®, Cytological endo- and exocervical brushes
Proveedor: VWR Collection
720-2066EA 236 EUR
720-2066 720-2069 720-2067 720-2068 720-2070 720-2071
VWR® Q Path® NovaBrush®, Cytological endo- and exocervical brushes
Cepillos
Q Path® NovaBrush® son cepillos desechables diseñados para la toma de muestras citológicas endo y exocervicales. La forma del cabezal de Q Path® NovaBrush 1 lo hace ideal para la toma de muestras endocervicales sin riesgo de traumatismo para la paciente. Con un mango no desmontable (rosa), el Q Path® NovaBrush 1 de un solo uso es ideal para las pruebas de Papanicolaou convencionales y la citología de capa fina. Los cepillos Q Path® NovaBrushes 2 y 3 son adecuados para la toma de muestras endo y exocervicales. Tienen asas redondas ergonómicas de color rosa (no desmontables) o verde (More Product Information