VWR® Q Path® MacroStar VI, Casetes
Proveedor: VWR Collection
720-2176EA 155 EUR
720-2176 720-2177 720-2178 720-2179 720-2180 720-2181 720-2182 720-2174 720-2175
VWR® Q Path® MacroStar VI, Casetes
Casetes para histología Casetes de procesamiento de biopsias
Polímero de acetal. Adecuado para contener e identificar muestras de tejido en procedimientos de procesamiento, inclusión y corte. Resistente a todos los disolventes histológicos de uso común. Casetes con tapa soldada, suministrados en dispensadores para 500 casetes. Envasados ​​en tres cajas de 500 casetes.
  • Con ángulo de 30°
  • Área de escritura en el frontal y a ambos lados
  • Casetes con estrías que facilitan su apertura tras la impregnación