VWR® Q Path® MicroStar V, Casetes
Proveedor: VWR Collection
720-2194EA 167 EUR
720-2194 720-2195 720-2199 720-2197 720-2192 720-2193 720-2196 720-2198 720-2205
VWR® Q Path® MicroStar V, Casetes
Casetes para histología Casetes de procesamiento de biopsias
Polímero de acetal. Adecuado para contener e identificar muestras de tejido en procedimientos de procesamiento, inclusión y corte. Resistente a todos los solventes histológicos comúnmente utilizados. Casetes con tapa desechable soldada, suministrados en dispensadores para 500 casetes. Embalado 3 cajas con 500 casetes.
  • Casete fácil de usar con abertura pequeña
  • Admiten escritura en el frontal y a ambos lados
  • Casetes con estrías que facilitan su apertura tras la impregnación