Ácido sulfúrico 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
7215.9010EA 318.88 EUR
7215.9010
Ácido sulfúrico 0.1 mol/l (0.2 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (N) 0.199 - 0.201