Sistemas de documentación de geles, PhotoDoc-It™ 70
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
97-0274-05 97-0274-02 97-0274-08 97-0274-11 97-0274-14
732-1249EA 6900 EUR
732-1249 732-1248 732-1226 732-1227 732-1228
Sistemas de documentación de geles, PhotoDoc-It™ 70
Sistemas para fotodocumentación
El PhotoDoc-It™ 70 esta diseñado para capturar, imprimir y guardar en color imágenes de geles sin la necesidad de película.
  • Cámara DigiCam 70 en color con una resolución de >16 megapíxeles (visualización de imágenes en la cámara o en la pantalla LCD en color opcional)
  • Caperuza ligera para lograr un entorno de cuarto oscuro adecuado
  • Almacenamiento de imágenes en la tarjeta de memoria o generación instantánea de impresiones de 10×15 cm (4×6") en color de bajo coste mediante la impresora de fotografías incluida
  • Filtro de bromuro de etidio para geles