VWR®, Coladores de células
Proveedor: VWR Collection
732-2757EA 110 EUR
732-2757 732-2758 732-2759
VWR®, Coladores de células
Tamices celulares
Fabricados con una resistente malla de nylon con poros de malla uniformemente espaciados, estos coladores celulares son dispositivos estériles y fáciles de usar para aislar rápidamente las células primarias y obtener así una suspensión unicelular uniforme de los tejidos. Diseñado para proteger la valiosa instrumentación de citometría de flujo y clasificación celular, eliminando de forma fiable los grumos y restos de las suspensiones celulares y las muestras clínicas antes del análisis.
  • Disponible en tres tamaños de malla con diferentes colores para su