VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocicladores
Proveedor: VWR Collection
732-1359EA 4490 EUR
732-1359 732-3428 732-3482 732-3658 732-3657
VWR® XT⁹⁶ XTender⁹⁶, Termocicladores
Termocicladores PCR
La familia de termocicladores XT para PCR de VWR® combina innovaciones inspiradas en la industria y en los clientes, integradas en un diseño robusto y silencioso que se adapta prácticamente a cualquier mesa de trabajo. El bloque de 96 pocillos de rampa rápida se controla con precisión mediante ocho elementos Peltier que garantizan resultados de PCR reproducibles y ofrecen una opción de PCR de gradiente. Gracias al uso de tecnología avanzada, los termocicladores XT pueden conectarse a través de Ethernet y controlarse de forma remota mediante un termociclador XT⁹⁶ principal, un PC o unMore Product Information