VWR®, Placas de Ensayo de Poliestireno, 96- y 384-pocillos
Proveedor: VWR Collection
732-3720EA 185 EUR
732-3720 732-3721 732-3722 732-3723 732-3724 732-3725 732-3728 732-3729 732-3730 732-3731 732-3734 732-3735 732-3736 732-3737 732-3738 732-3739 732-3740 732-3741 732-3742 732-3743 732-3744 732-3745 732-3746 732-3747 732-3748 732-3749 732-3750
VWR®, Placas de Ensayo de Poliestireno, 96- y 384-pocillos
Microplacas Microplacas HTS
Fabricado en poliestireno cristalino de alta calidad. Son ideales para ensayos de rutina, mezcla y almacenamiento.
  • Fondo plano ideal para aplicaciones microscópicas
  • Fondo en V que minimiza el líquido residual
  • Fondo en U para optimizar la recolección de muestras/células
Las placas de ensayo de VWR® están disponibles en poliestireno transparente, blanco o negro, con fondo sólido o transparente.
La parte inferior de las placas con fondo transparente tiene solo 0,4 mm de grosor y es extremadamente plana (tolerancia de ±0,1 mm), lo que garantiza unaMore Product Information