Sistema de PCR en tiempo real AriaMx
Proveedor: AGILENT
5190-7702 5190-7708 5190-9370 600906 600907 401425 401427 401490 401491 401492 401493 401494 G5380AA G5381AA G8830-67001 G8830-67002 G8830-67003 G8830-67004 G8830-67005 G8830-67006 401428
AGLS5190-7702EA 637 EUR
AGLS5190-7702 AGLS5190-7708 AGLS5190-9370 AGLS600906 AGLS600907 AGLS401425 AGLS401427 AGLS401490 AGLS401491 AGLS401492 AGLS401493 AGLS401494 732-3776 732-3777 732-3778 732-3779 732-3780 732-3781 732-3782 732-3783 AGLS401428
Sistema de PCR en tiempo real AriaMx
Termocicladores PCR
El sistema de PCR en tiempo real AriaMx es un sistema de amplificación, detección y análisis de datos de PCR cuantitativo totalmente integrado.
  • Análisis de la expresión génica
  • Nueva capacidad de genotipado/HRM, cuantificación de ARNm
  • Cuantificación de NGS: preparación de bibliotecas, validación de resultados, seguimiento de ácidos nucleicos y detección de alelos raros
  • Puede utilizar cartuchos ópticos autoinstalables
  • Funciona con una desviación estándar de la uniformidad del Cq de <0,20 en ciclos rápidos (5 s a 95 °C/10 s a 60 °C)
  • Tiempo de adquisición
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Compatible con
Precisión de control
Tasa de enfriamiento
Detector
Pantalla
Degradado
Velocidad de calentamiento
Processing time
Capacidad para muestras
Software
Intervalo de temperaturas
Uniformidad de la temperatura
W×D×H
Peso