Película de sellado, Axygen® AxySeal
Proveedor: Corning
PCR-SP PCR-SP-S
732-7506EA 60.8 EUR
732-7506 732-7507
Película de sellado, Axygen® AxySeal
Juntas Sellos de microplaca
Con base de poliéstery revestimiento de acrílico uniforme para evitar el efecto de borde en el ensayo ELISA. Adecuada para el sellado de placas de cultivo de tejidos, almacenaje a corto plazo e incubación, transporte y conservación segura de sustancias biológicas peligrosas.
  • Sin efecto de borde en ensayos ELISA
  • Rango de temperatura de −40 a +104 °C