Película de sellado, Axygen® UltraClear
Proveedor: Corning
UC-500
732-7509EA 424 EUR
732-7509
Película de sellado, Axygen® UltraClear
Juntas Sellos de microplaca
Para sellar placas PCR de 96 y 384 pocillos.
  • La película transparente es ideal para aplicaciones de qPCR
  • Agente adhesivo único sensible a la presión sin componentes adhesivos contaminantes
  • Rango de temperatura de -40 a +104 °C