Ciclador qPCR, Q
Proveedor: Quantabio
95900-4C 95915-20
733-2630EA 16750 EUR
733-2630 733-2892
Ciclador qPCR, Q
Termocicladores PCR
Este ciclador Q qPCR utiliza una tecnología de inducción magnética patentada para calentar las muestras rápidamente y dispone también de una aire forzado por ventilador para enfriar para adquirir datos en solo 25 minutos. Disponible en modelos de cuatro canales, el robusto sistema óptico adquiere todos los canales simultáneamente y permite ejecutar los ensayos multiplexados más rápidos.
  • Adquisición de datos ultrarrápida: 35 ciclos en 25 minutos (tiempos de ciclo obtenidos con mezclas maestras de ciclos rápidos y diseños de ensayos de amplicones cortos
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
Degradado -