Kit de estantes para el sistema de cultivo en botellas de rotación para botellas de tamaño pequeño, Wheaton®
Proveedor: DWK Life Sciences
W348930-CH
734-1170EA 686 EUR
734-1170
Kit de estantes para el sistema de cultivo en botellas de rotación para botellas de tamaño pequeño, Wheaton®
Aparatos de rodillo para botellas
Attaches quickly and easily to the small bottle bench top roller culture system. Holds an additional two rollers per kit. These units will accept two additional decks. Kit consists of assembled roller deck, four support posts, drive belt, necessary hardware and assembly instructions.
Peso: 2,3 kg