Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Proveedor: Corning
3601 3603 3604 3610 3614 3615 3631 3632 3651 3903 3904 3884 3883 3882 3881 3880 3886 3885 3340 3843 3904BC
734-1608EA 998.65 EUR
734-1608 734-1609 732-5516 734-1610 732-5518 732-5519 734-1612 734-1613 732-5523 734-1660 734-1661 734-4158 734-4157 734-4156 734-4155 734-4154 734-4160 734-4159 734-4069 734-2293 CORN3904BC
Clear bottom black and white polystyrene microplates, 96 well, Corning®
Microplacas Microplacas para inmunología
Poliestireno, fondo plano.
  • Fondos un 60% más finos que los de las placas de poliestireno convencionales para reducir la fluorescencia de fondo y permitir lecturas desde 340 nm
  • Paredes opacas para evitar las interferencias entre pocillos
  • Fondo plano transparente para observación directa en el microscopio
NBS™ = Non Binding Surface.