Cell culture roller bottles, Corning®
Proveedor: Corning
430195 430699 430852 431135 431198 431191 430849 3907 431134 431344 431321 431329 430853 430851 431303
734-1702EA 392 EUR
734-1702 734-1714 734-1870 734-1884 734-1730 734-1898 734-1720 734-0095 734-0096 734-4191 734-4189 734-4190 392-0286 392-0307 CORN431303
Cell culture roller bottles, Corning®
Frascos Frascos Roller
PS virgen, estéril.
  • Fabricación de una sola pieza
  • Todas las botellas llevan impreso el número de lote para facilitar la localización del producto
  • Esterilizados mediante radiación gamma
  • No pirogénico certificado
  • El diseño estriado proporciona el doble de área de superficie con las mismas dimensiones exteriores
Existen botellas de rotación a su disposición con un diseño de superficie lisa o estriada para un área mayor de cultivo. Todas las botellas están tratadas para una adherencia celular óptima. La superficie ® CellBIND® mejora la adherencia celularMore Product Information