VWR®, Revestimientos de tanque Avantor 3D de un solo uso con drenaje inferior
Proveedor: VWR Collection
734-3361EA 0 EUR
734-3361 734-3362 734-3363 734-3364 734-3365
VWR®, Revestimientos de tanque Avantor 3D de un solo uso con drenaje inferior
Bolsas Bolsas de medios
Estos revestimientos de tanques son bolsas de un solo uso con la parte superior abierta, diseñadas para encajar en recipientes cilíndricos.
  • No hay que limpiar después de la preparación de los medios
  • Película multicapa de calidad médica
  • Para aplicaciones de bioprocesos
  • Se entrega irradiada con rayos gamma y lista para su uso
Estas bolsas, que tienen un desagüe en el fondo, se utilizan como revestimiento dentro de un recipiente para evitar la limpieza del mismo después de la preparación de medios y tampón. Después de instalar el Tank Liner en unMore Product Information