Cámaras de cultivo celular, Corning® CellSTACK®
Proveedor: Corning
3268 3269 3270 3271 3272 3319 3310 3320 3321 3330 3311 3312 3303 3313
734-1038EA 374.55 EUR
734-1038 734-1039 734-1040 734-1041 734-4052 734-1197 734-1014 734-1015 734-1016 734-1017 734-4060 734-1207 734-4059 734-4061
Cámaras de cultivo celular, Corning® CellSTACK®
Biorreactores
PS, esterilizados. Las cámaras de cultivo CellSTACK® de Corning® están disponibles en cinco tamaños y con tres tratamientos diferentes de la superficie.
  • Dos puertos de llenado de 26 mm de diámetro permiten el acceso directo al fondo de la cámara, proporcionando mayor flexibilidad para el llenado y vaciado estériles mediante vertido, pipeteo o a través del tubo en un sistema completamente cerrado
  • Las tapas de rosca estándar de 33 mm tienen membranas no humectables con un poro de 0,2 µm selladas directamente a los tapones para permitir el