Placas microtiter Immunoassay
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 310 EUR
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Placas microtiter Immunoassay
Microplacas Microplacas para inmunología
Esta gama de productos está diseñada específicamente para aplicaciones de inmunoensayo, y tienen diferentes superficies de adsorción: Immulon®, adsorción universal (universal binding, UB) y adsorción mejorada (enhanced binding, EB). Esto facilita el diseño del ensayo, y permite llevar a cabo ensayos con requisitos estrictos de pH, tampón, pKa y resina.
  • Disponibles en formato de 96 pocillos o de tiras para instrumentos automáticos
  • Las microplacas en tiras separables ofrecen una eficiencia máxima en el procesamiento distintas cantidades de muestras, ya que