Microplacas de 96 pocillos sin tratar BRANDplates®
Proveedor: Brand
781600 781601 781602 781603 781604 781605 781607 781608 781610 781611 781660 781661 781662 781663 781665 781668 781670 781671 781614 781615
735-2000EA 128 EUR
735-2000 735-2001 735-2002 735-2003 735-2004 735-2005 735-2006 735-2007 735-2008 735-2009 735-2022 735-2023 735-2024 735-2025 735-2026 735-2027 735-2028 735-2029 612-3668 738-0190
Microplacas de 96 pocillos sin tratar BRANDplates®
Microplacas Microplacas HTS
PS, solid plates or with transparent base. Plates are available with different well bottom shapes (round U-bottom, conical V-bottom, flat F-bottom or C flat bottom with curved edges), in different colours, and either sterile or non sterile.
  • Todas las placas BRANDplates® están etiquetadas alfanuméricamente y se pueden apilar, y son compatibles con la mayoría de los lectores y limpiadores de microplacas estándar
  • Las placas blancas proporcionan la máxima reflexión y la mínima interferencia durante las mediciones con luminiscencia; las placas negras