Microplacas BRANDplates® sin tratar de 384 pocillos para cribado de alto rendimiento (HTS)
Proveedor: Brand
781620 781621 781622 781626 781627 781680 781681 781682 781686 781687
735-2010EA 213 EUR
735-2010 735-2011 735-2012 735-2016 735-2017 735-2030 735-2031 735-2032 735-2036 735-2037
Microplacas BRANDplates® sin tratar de 384 pocillos para cribado de alto rendimiento (HTS)
Microplacas Microplacas HTS
Estas placas de PS con fondo plano están disponibles en negro, blanco o transparente.
  • Todas las placas BRANDplates están etiquetadas alfanuméricamente y se pueden apilar, y son compatibles con la mayoría de los lectores y limpiadores de microplacas estándar
  • Las placas blancas proporcionan la máxima reflexión y la mínima interferencia durante las mediciones con luminiscencia; las placas negras proporcionan una retrodispersión lumínica mínima durante los análisis fluorescentes
  • Las placas esterilizadas se suministran en envases individuales y con tapa