Microplacas de 96 pocillos para el cultivo celular, BRANDplates®
Proveedor: Brand
781902 781910 781911 781960 781961 781962 781965 781968 781970 781971 782022 782030 782031 782082 782090 782091 781900 781912 781913 781975 782095 782094 782034 782035 781974
735-2083EA 601 EUR
735-2083 735-2090 735-2091 735-2097 735-2098 735-2099 735-2101 735-2102 735-2103 735-2104 735-2116 735-2119 735-2120 735-2124 735-2127 735-2128 735-2082 733-2404 733-2405 733-2399 733-2403 733-2402 733-2400 733-2401 733-2398
Microplacas de 96 pocillos para el cultivo celular, BRANDplates®
Microplacas Placas de cultivo celular
PS, sólido o con base transparente. Las placas están disponibles con diferentes formas de pocillos (fondo en U redondo, fondo en V cónico, fondo en F plano o fondo en C plano con bordes curvos), en diferentes colores y con una selección de superficies tratadas con cultivo celular.
  • Todas las placas BRANDplates® están etiquetadas alfanuméricamente, son apilables y compatibles con los lectores y limpiadores de microplacas estándar
  • Las placas estándar de 96 pocillos disponen de un código alfanumérico de colores que identifica el tipo de superficie (cultivo